Få mere at vide
Trajan™ Autosampler sprøjter til Agilent GC'er
Artikelnummer. p-8000274
Volumen (metrisk):
10μ l
50μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Pakke med 6
Artikelnummer. 12937556
Brand: Trajan™ 004668
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Nøjagtige og reproducerbare injektioner. Dual gauge nål med keglespids. Fås med eller uden Gas Tight stempel.
  • Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
  • Nøjagtige og reproducerbare injektioner
  • Specielt designet til Agilent instrumenter
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (stempel)
Nålemåler 23 til 26 G
Diameter (metrisk) indre nål 0.11 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 6.5 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.63/0.47 mm
Produkttype Gastæt GC Autosampler sprøjte
Model- 50F-HP-GT-0.63/47
Volumen (metrisk) 50μ l
Længde (metrisk) nål 42 mm
Tilslutningstype Fast