Få mere at vide
Trajan™ Autosampler sprøjter til Agilent GC'er
Volumen (metrisk):
10μ l
50μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Pakke med 6
Beskrivelse
- Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
- Nøjagtige og reproducerbare injektioner
- Specielt designet til Agilent instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas (tønde) |
| Nålemåler | 23 til 26 G |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.11 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.5 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.63/0.47 mm |
| Produkttype | GC Autosampler sprøjte |
| Mængde | 25/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Længde (metrisk) nål | 42 mm |
| Nålespids stil | Kegle |
| Vis mere |