Få mere at vide
Trajan™ Autosampler sprøjter til Agilent GC'er
Artikelnummer. 10545603
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
50μ l
Mængde:
1/Pk.
25/Pk.
6/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Mængde unitSize
10545603 10μ l 6/Pk. Pakke med 6
12937556 50μ l 1/Pk. Hver
10654643 10μ l 25/Pk. Pakke med 25
12706897 10μ l 6/Pk. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10545603 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 002827
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nøjagtige og reproducerbare injektioner. Dual gauge nål med keglespids. Fås med eller uden Gas Tight stempel.
  • Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
  • Nøjagtige og reproducerbare injektioner
  • Specielt designet til Agilent instrumenter
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (stempel)
Nålemåler 23 og 26 G
Diameter (metrisk) indre nål 0.11 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 6.5 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.63/0.47 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (metrisk) 42 mm
Produkttype Gastæt GC Autosampler sprøjte
Model- 10F-AG-GT-0,63/0,47C
Mængde 6/Pk.
Volumen (metrisk) 10μ l
Længde (metrisk) nål 42 mm
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Agilent GC autosamplere 7693 A, 7673, 7683 og 6850 ALS
Tilslutningstype Fast