Få mere at vide
Ansell TouchNTuff™ Engangs pulverfri blå nitrilhandsker
Artikelnummer. 11863540 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
10
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11863540
Brand: Ansell 92665100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af en innovativ nitrilforbindelse, som tilbyder fremragende kemiske og mekaniske egenskaber, komfort og fingerfærdighed. Tre gange så høj punkteringsbestandighed som latex eller PVC engangs. Lettere og køligere, men alligevel sikrere og mere holdbart.
  • Tre gange modstandsdygtigheden over for punktering af latex- eller PVC-engangshandsker
  • 100% nitril; ingen voks, silikone eller blødgørere
  • Pulverfri
  • Ingen risiko for at forurene fødevarer med majsstivelse, der bruges til at pudre handsker
  • Tekstureret finish på fingerspidserne
  • Forbedret greb
  • Rullet manchet
  • Giver ekstra beskyttelse ved håndleddet og sikrer en sikker pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Accelerator gratis No
Applikationer Industrial
AQL 1.5
Farve Blue
Engangs Single-use
Udvendig finish Fingertip Textured
Fingertykkelse (engelsk) 0.0055 in.
Fingertykkelse (metrisk) 0.14 mm
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 0.0043 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.11 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Gloves
Størrelse 10
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 0.0043 in.
Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
Til brug med (applikation) For Laboratory work chemical industry, emergency services, electronics and other intricate, assembly work.
Handske manchet stil Rolled
Mængde 100 Pack
Længde (metrisk) 300 mm