Få mere at vide
Ansell TouchNTuff™ Engangs pulverfri blå nitrilhandsker
Artikelnummer. 11833540 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
10
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
11833540 Lille Pakke med 100
11853540 Større Pakke med 100
11843540 Medium Pakke med 100
11863540 10 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11833540 Leverandør Ansell Leverandørnr. 92665070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.10 DKK
    191.09 DKK / Pakke med 100
    Spare 63.01 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af en innovativ nitrilforbindelse, som tilbyder fremragende kemiske og mekaniske egenskaber, komfort og fingerfærdighed. Tre gange så høj punkteringsbestandighed som latex eller PVC engangs. Lettere og køligere, men alligevel sikrere og mere holdbart.
  • Tre gange modstandsdygtigheden over for punktering af latex- eller PVC-engangshandsker
  • 100% nitril; ingen voks, silikone eller blødgørere
  • Pulverfri
  • Ingen risiko for at forurene fødevarer med majsstivelse, der bruges til at pudre handsker
  • Tekstureret finish på fingerspidserne
  • Forbedret greb
  • Rullet manchet
  • Giver ekstra beskyttelse ved håndleddet og sikrer en sikker pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Kategori III, EN374
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Finger Thickness (English) 0,0055 tommer
Fingertykkelse (metrisk) 0.14 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 0,0043 tommer
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.11 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril handsker
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 0,0043 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
Til brug med (applikation) Ideelle anvendelser kemisk industri, elektronik, nødtjenester, laboratorieanalyse, indviklet håndtering af dele
Mængde 100 Pk.
Serie 92-665
Længde (metrisk) 300 mm
Vis mere Vis mindre
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.