Få mere at vide
Ansell™ TouchNTuff™ Forlænget manchet grønne engangshandsker af nitril
Artikelnummer. 11776733 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6.5, 7
7.5, 8
8.5, 9
9.5, 10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11776733 9.5, 10 -
11746733 6.5, 7 Pakke med 100
11756733 7.5, 8 Pakke med 100
12465110 8.5, 9 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11776733 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 92605100
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tilbyder op til fire gange så høj modstandsdygtighed over for punktering af sammenlignelige naturlatexhandsker og tre gange modstandsdygtighed over for lignende neoprenhandsker. Modstår et større udvalg af industrielle kemikalier i længere perioder end nogen andre engangshandsker af nitril.
  • Indeholder ingen naturgummiproteiner, hvilket betyder ingen risiko for type I-allergier for bæreren.
  • Nem påføring og stærkt greb under våde eller tørre forhold med en unik Thin Nitrile Technology-formulering
  • Meget alsidig og velegnet til mange forskellige anvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Kategori III, EN374, EN 420, EN374/1, 2, 3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Areete 09/11/04, europæisk forordning 1935/2004, tysk anbefaling for fødevarer
Klassifikation PPE Kategori III
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
AQL 1.5
Belægningsmateriale Polymer
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Finger Thickness (English) 0,0063 tommer
Fingertykkelse (metrisk) 0.16 mm
Hånd Ambidekstrøs
Brug af laboratorium/renrum Ja
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 0.12 mm
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.12 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Handsker
Størrelse 9.5, 10
Sterilitet Ikke steril
Stil Rullede perler
Tykkelse (engelsk) 0,0063 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.16 mm
Finger stil Tekstureret
Til brug med (applikation) Ideelle anvendelser kemisk håndtering, glasfremstilling, kompliceret håndtering af dele, let samling af oliebelagte stykker, maler- og spraybutikker, trykkeriindustri, elektronik, håndtering af cytostatika, laboratorieanalyse, lette montageopgaver, lægemidler
Inspiceret til medicinsk brug Ja
Mængde 100 Pk.
Modstandsdygtig overfor Sprøjtbestandighed mod farlige kemikalier, punktering
Serie 92-605
Trækstyrke 14 MPa
Længde (metrisk) 300 mm