Få mere at vide
Ansell™ TouchNTuff™ Forlænget manchet grønne engangshandsker af nitril
Artikelnummer. 11746733 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6.5, 7
7.5, 8
8.5, 9
9.5, 10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11746733 6.5, 7 Pakke med 100
11756733 7.5, 8 Pakke med 100
12465110 8.5, 9 Pakke med 100
11776733 9.5, 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11746733 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 92605070
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tilbyder op til fire gange så høj modstandsdygtighed over for punktering af sammenlignelige naturlatexhandsker og tre gange modstandsdygtighed over for lignende neoprenhandsker. Modstår et større udvalg af industrielle kemikalier i længere perioder end nogen andre engangshandsker af nitril.
  • Indeholder ingen naturgummiproteiner, hvilket betyder ingen risiko for type I-allergier for bæreren.
  • Nem påføring og stærkt greb under våde eller tørre forhold med en unik Thin Nitrile Technology-formulering
  • Meget alsidig og velegnet til mange forskellige anvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation PPE Kategori III
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
AQL 1.5
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspidstekstureret
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Touch N Tuff Handsker
Størrelse 6.5, 7
Sterilitet Ikke-steril
Stil Perlede manchetter
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
Handske manchet stil Perler/rullet
Mængde 100 pakke
Længde (metrisk) 300 mm