Få mere at vide
Ansell™ TouchNTuff™ Blå engangshandsker af nitril
Artikelnummer. 11766803 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11766803 7 -
11726843 10 Pakke med 100
11776803 8 Pakke med 100
11786803 9 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11766803 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 92670070
Fyld hylderne, og spar op til 60 %
Brug rabatkode 28009
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Innovativ nitrilforbindelse tilbyder fremragende kemiske og mekaniske egenskaber, komfort og fingerfærdighed. Ansell TouchNTuff™ Engangshandsker af blå nitril er lettere og køligere, men alligevel sikrere og mere holdbare.
  • Tre gange modstandsdygtigheden over for punktering af latex- eller PVC-engangshandsker
  • 100% nitril; ingen voks, silikone eller blødgørere
  • Pulverfri
  • Ingen risiko for at forurene fødevarer med majsstivelse, der bruges til at pudre handsker
  • Tekstureret finish på fingerspidserne
  • Forbedret greb
  • Rullet manchet
  • Giver ekstra beskyttelse ved håndleddet og sikrer en sikker pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN420, EN374/1,2,3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Arrete 09/11/04, europæisk forordning 1935/2004, tysk anbefaling for fødevarer.
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspidstekstureret
Finger Thickness (English) 0,0051 tommer
Fingertykkelse (metrisk) 0.13 mm
Brug af laboratorium/renrum Ja
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 0,0043 tommer
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.11 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitrilhandsker
Størrelse 7
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (engelsk) 0,0051 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.11 mm
Handske manchet stil Valset
Model- 92-670_7
Serie 92-670
Længde (metrisk) 240 mm