Beskrivelse
Nøglefunktioner og fordele
- Forbedret kemisk beskyttelse: Resistent over for acetone i mindst 15 minutter
- Høje standarder: EN ISO 374-1 Type A certificeret til høj forsvar
- Innovativt flerlagsdesign: Microchem Kemisk barriereteknologi for overlegen beskyttelse
Oversigt
- TouchNTuff 93-800: Engangshandsker, der giver kortvarig resistens mod opløsningsmidler som acetone.
- Forbedret kemisk stænkbeskyttelse: Opfylder EN ISO 374-1 Type A, der hævder beskyttelse mod 8 kemikalier (JKLOAPST)
- Innovativt flerlagsdesign (uden NRL i direkte kontakt med huden): MICROCHEM™ Kemisk barriereteknologi til at modstå de hårdeste kemikalier og eliminere behovet for flere handsker
- Forbedrede mekaniske egenskaber: Certificeret EN388 2110A, opfylder niveau 2 slid, niveau 1 riv- og bladskæring samt niveau A ISO skæremodstand
- Høj synlighed farve: En levende orange farve forbedrer synligheden og fremmedlegetøjsdetektion (FOD)
- Forbedret pasform, følelse og smidighed: Fleksibel formulering og design sammenlignet med genanvendelige handsker
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D6319, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420, EN ISO 21420:2020, ISO 18889:2019, EN 421:2010, EN 16523-1, EN 374-1, 2, 3 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 388:2016 +A1:2018, EN 388:2110A |
| Kloreret | Nej |
| Applikationer | Laboratorie |
| Farve | Orange |
| Finger Thickness (English) | 22,8 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.58 mm |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Nitril |
| Palm Thickness (English) | 17,7 mil. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?