Få mere at vide
Ansell TouchNTuff™ 93-700 Sterile Disposable Nitrile Cleanroom Glove
Shop alle Ansell produkter
:
Size: X-Small
Beskrivelse
- An affordable, sterile nitrile glove that delivers superior protection and durability without compromising comfort
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | ASTM D6978|Category III|CE 0493|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 421:2010|FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved|Food Type: Rubber|ISO 13485|ISO 14001|UKCA 0321 |
| Kloreret | Yes |
| Renrumsklasse | Class 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | No |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Green |
| Engangs | Single-use |
| Udvendig finish | Fingertip Textured |
| Fingertykkelse (engelsk) | 6.3 mil |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.16 mm |
| Vis mere |