Få mere at vide
Ansell TouchNTuff 93-700 steril engangshandske i renrumsnitril - størrelse 6
Shop All Ansell ProductsDescription
- Øget beskyttelse og holdbarhed: TouchNTuff™ 93-700 renrumshandsker unikke nitrilformulering sikrer komfort, holdbarhed og beskyttelse mod kemikaliesprøjt
- Sterilitetssikring: Disse beskyttelseshandsker er steriliseret ved gammabestråling, hvilket sikrer et sterilitetsgarantiniveau (SAL) på 10-6
- Sikker produktintegritet: Derudover er de silikonefri, hvilket sænker risikoen for overførsel af forurenende stoffer, der kan kompromittere produktets integritet
Specifications
Specifications
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | ASTM D6978, Kategori III, CE 0493, EN 455 Del 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US fødevarekontakt godkendt, fødevaretype: gummi, ISO 13485, ISO 14001, UKCA |
| Kemoterapeutisk vurderet | Ja, i overensstemmelse med ASTM D6978 (Ikke opført i US FDA 510k) |
| Kloreret | Ja |
| Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Ja |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Grøn |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fingerspids tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 6,3 mil. |
| Show More |