Få mere at vide
Ansell TouchNTuff™ 93-700-serien grønne nitrilhandsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13429028 Shop alle Ansell produkter
Artikelnummer. 13429028 Leverandør Ansell Leverandørnr. 93700100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver den højeste beskyttelse for en lang række kemikalier end nogen anden engangshandske af nitril. Disse handsker er fremstillet af nitril og giver tre gange så høj modstandsdygtighed over for punktering som standard latexhandsker.
  • Giver bæreren et højt niveau af komfort og øget beskyttelse i underarmen med længere manchet.
  • Handsken er fri for naturgummilatexproteiner og kan bæres med tillid af latexfølsomme (type I) bærere.
  • 93-700: Hver handske er efterrenset, enkelt par pakket og steriliseret.