Få mere at vide
Ansell TouchNTuff™ 93-700-serien grønne nitrilhandsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13449028 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
200 par
Artikelnummer. 13449028
Brand: Ansell 93700090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver den højeste beskyttelse for en lang række kemikalier end nogen anden engangshandske af nitril. Disse handsker er fremstillet af nitril og giver tre gange så høj modstandsdygtighed over for punktering som standard latexhandsker.
  • Giver bæreren et højt niveau af komfort og øget beskyttelse i underarmen med længere manchet.
  • Handsken er fri for naturgummilatexproteiner og kan bæres med tillid af latexfølsomme (type I) bærere.
  • 93-700: Hver handske er efterrenset, enkelt par pakket og steriliseret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis No
AQL 1.5
Farve Green
Engangs Single-use
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Renrumshandsker
Størrelse 9
Sterilitet Sterile
Tykkelse (metrisk) 0.135 mm
Til brug med (applikation) Til blanding af væsker, filtreringsprocesser, vacciner injicerbare operationer osv.
Model- 937009
Mængde 200/Pk.
Modstandsdygtig overfor Sprøjt og høj punkteringsmodstand
Serie 93-700
Længde (engelsk) 12
Længde (metrisk) 300