Få mere at vide
Ansell™ TouchNTuff™ 93-300-serien grønne nitrilhandsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15366195 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
10
9.5
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15366195 Lille Pakke med 1000
15294698 10 Pakke med 1000
15254698 Medium Pakke med 1000
15284698 X-Large Pakke med 1000
15201588 9.5 Pakke med 100
15274698 Større Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15366195 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 93300070
Fyld hylderne, og spar op til 60 %
Brug rabatkode 28009
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Overholder ASTM D 3577, Type II. Ansell™ TouchNTuff™ 93-300-serien grønne nitrilhandsker er ideelle til brug i elektronik- og halvlederfremstilling og laboratorietestning.
  • Giver den højeste beskyttelse for en lang række kemikalier end nogen anden engangshandske af nitril
  • Giver bæreren et højt niveau af komfort og øget beskyttelse i underarmen (længere manchet)
  • Fremstillet af nitril, der giver tre gange så høj punkteringsbestandighed som standard latexhandsker
  • Handsken er lavet uden naturgummi latexproteiner, og handsken kan bæres med tillid af latexfølsomme (type l) bærere
  • Velegnet til ISO Renrumsmiljøer i klasse 5 eller højere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nitril
Certificeringer/compliance Standarder KATEGORI III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, Type II
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Manchet materiale Nitril
Accelerator gratis Nej
AQL 1.5
Belægningsmateriale Nitril
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspidstekstureret
Hånd Specifikt
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Handsker til kontrollerede omgivelser
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
Finger stil Teksturerede fingerspidser
Til brug med (applikation) Til blanding af væsker, filtreringsprocesser, vacciner injicerbare operationer osv.
Mængde 1000 par
Modstandsdygtig overfor Sprøjt og høj punkteringsmodstand