Få mere at vide
Ansell TouchNTuff 93-300 - Ikke-steril engangshandske af nitril til renrum
Beskrivelse
- Forbedret beskyttelse og holdbarhed: Tryk på NTuff™ 93-300 nitril renrumshandsker er komfortable og robuste, hvilket sikrer stærk modstandsdygtighed over for kemisk stænk og modstand mod punkteringer og rifter
- Beskyttet produktintegritet: Disse nitrilhandsker er helt silikonefri, forhindrer potentiel forureningsoverførsel og beskytter produktets integritet
- Sikker renlighed: De er også designet til at være kompatible med klasse 100 (ISO 5) renrumsmiljøer, der leverer håndbeskyttelse, der er pålidelig og egnet til formålet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | ASTM D6319, CE 0493, Kategori III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, UKCA 0321 |
| Kloreret | Ja |
| Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Nej |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Grøn |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fingerspids tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 6,3 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.16 mm |
| Vis mere |