Beskrivelse
- Engangshandsker
- Nitrilformulering for lav håndtræthed
- Nem påføring
- Tekstureret finish, let og modstandsdygtig
- God modstand mod punktering
- Fleksibel og komfortabel tilbyder fremragende fingerfærdighed
- Manchet med perler for nem påtagning og god rivemodstand
- Ambidekstrøs
Ansøgninger :
- Kemisk håndtering
- Fremstilling af glas
- Håndtering af cytostatika
- Indviklet håndtering af dele
- Laboratorieanalyse
- Let samling af oliebelagte stykker
- Lette montageopgaver
- Maler- og sprøjteforretninger
- Medicinalvarer
- Trykning industri
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 420:2003 + A1:2009 og EN 374:2003 |
| Applikationer | Industri |
| Farve | Blå |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Produkttype | Nitril handsker |
| Størrelse | 10.5/11 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.17 mm |
| Vis mere |