Få mere at vide
Ansell™ TouchNTuff™ 93-250 Nitrilhandsker
Artikelnummer. 15599461
Skift visning
Størrelse:
5.5, 6
6.5, 7
7.5, 8
8.5, 9
9.5, 10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15599461 8.5, 9 Pakke med 100
15569461 5.5, 6 -
15579461 6.5, 7 Pakke med 100
15589461 7.5, 8 Pakke med 100
15509471 9.5, 10 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15599461 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 93250090
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De TouchNTuff™ 93-250 handske med Ansell GREB Technology™ giver højt værdsat taktilitet og stænkmodstand, det reducerer også håndtræthed, fordi der kræves mindre indsats. Uanset indstillingen giver mindre indsats og mere kontrol større produktivitet under tørre, våde og olierede forhold.
  • Minimerer den kraft, der kræves for at gribe tørre, våde eller olieagtige genstande, reducerer hånd- og armtræthed og forbedrer fingerfærdighed, sikkerhed og produktivitet
  • Proprietær nitrilformulering giver komfort i lange slidperioder
  • Tilbyder høj trækstyrke og 3 gange så høj punkteringsbestandighed som latex- eller PVC-engangsartikler
  • Modstår en række industrielle kemikalier i længere perioder end andre engangshandsker af nitril
  • Indeholder ingen naturlige gummiproteiner og beskytter derfor mod type I hudallergi
  • Ingen overførsel af silikoneforureninger til kontaktfladen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
AQL 1.5
Farve Grå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Finger Thickness (English) 0.0079 in.
Fingertykkelse (metrisk) 0.20 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 0.0075 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.19 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril handsker
Størrelse 8.5, 9
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 5,5 mio
Tykkelse (metrisk) 0.14 mm
Handske manchet stil Perler/rullet
Model- 93-250_8.5-9
Trækstyrke 14 MPa