Få mere at vide
Ansell™ TouchNTuff™ 93-250 Nitrilhandsker
Artikelnummer. 15509471
Størrelse:
5.5, 6
6.5, 7
7.5, 8
8.5, 9
9.5, 10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15509471
Brand: Ansell™ 93250100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De TouchNTuff™ 93-250 handske med Ansell GREB Technology™ giver højt værdsat taktilitet og stænkmodstand, det reducerer også håndtræthed, fordi der kræves mindre indsats. Uanset indstillingen giver mindre indsats og mere kontrol større produktivitet under tørre, våde og olierede forhold.
  • Minimerer den kraft, der kræves for at gribe tørre, våde eller olieagtige genstande, reducerer hånd- og armtræthed og forbedrer fingerfærdighed, sikkerhed og produktivitet
  • Proprietær nitrilformulering giver komfort i lange slidperioder
  • Tilbyder høj trækstyrke og 3 gange så høj punkteringsbestandighed som latex- eller PVC-engangsartikler
  • Modstår en række industrielle kemikalier i længere perioder end andre engangshandsker af nitril
  • Indeholder ingen naturlige gummiproteiner og beskytter derfor mod type I hudallergi
  • Ingen overførsel af silikoneforureninger til kontaktfladen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
AQL 1.5
Farve Grå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 0.0079 in.
Fingertykkelse (metrisk) 0.20 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 0.0075 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.19 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril handsker
Størrelse 9.5, 10
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 5,5 mio
Tykkelse (metrisk) 0.14 mm
Handske manchet stil Perler/rullet
Model- 93-250_9.5-10
Trækstyrke 14 MPa