Beskrivelse
- Engangshandsker
- Nitrilformulering for lav håndtræthed
- Nem påføring
- Tekstureret finish, let og modstandsdygtig
- God modstand mod punktering
- Fleksibel og komfortabel tilbyder fremragende fingerfærdighed
- Manchet med perler for nem påtagning og god rivemodstand
- Ambidekstrøs
Ansøgninger :
- Kemisk håndtering
- Fremstilling af glas
- Håndtering af cytostatika
- Indviklet håndtering af dele
- Laboratorieanalyse
- Let samling af oliebelagte stykker
- Lette montageopgaver
- Maler- og sprøjteforretninger
- Medicinalvarer
- Trykning industri
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 420:2003 + A1:2009 og EN 374:2003 |
| Accelerator gratis | Yes |
| Applikationer | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nitril |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Vis mere |