Få mere at vide
Ansell TouchNTuff™ 93-163 Series blå engangshandsker af nitril
Artikelnummer. 15522505 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
10.5/11
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 15522505
Brand: Ansell 93163100_cleaned
Dokumenteret stænkbestandighed mod farlige kemikalier. Ansell TouchNTuff™ 93-163 Series Blue Disponible Nitril Handsker er fleksible og komfortable og giver bedre fingerfærdighed.
  • Engangshandsker
  • Nitrilformulering for lav håndtræthed
  • Nem påføring
  • Tekstureret finish, let og modstandsdygtig
  • God modstand mod punktering
  • Fleksibel og komfortabel tilbyder fremragende fingerfærdighed
  • Manchet med perler for nem påtagning og god rivemodstand
  • Ambidekstrøs
Ansøgninger :
  • Kemisk håndtering
  • Fremstilling af glas
  • Håndtering af cytostatika
  • Indviklet håndtering af dele
  • Laboratorieanalyse
  • Let samling af oliebelagte stykker
  • Lette montageopgaver
  • Maler- og sprøjteforretninger
  • Medicinalvarer
  • Trykning industri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420:2003 + A1:2009 og EN 374:2003
Accelerator gratis Yes
Applikationer Industrial
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Latex fri Yes
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril handsker
Størrelse 9.5/10
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (metrisk) 0.17 mm
Handske manchet stil Perler/rullet
Emballagetype 50 handsker i en æske, 10 æsker i en karton
Serie 93-163
Længde (metrisk) 355 mm