Få mere at vide
Ansell TouchNTuff™ 93-163 engangs nitrilhandsker, ekstra lang manchet
Artikelnummer. 17989221 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Størrelse
17989221 Medium
17979221 Lille
17929241 Større
17949241 X-Large
17999221 2X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Product Code. 17989221 missing translation for 'mfr' Ansell missing translation for 'supplierNo' 93163080
Fyld hylderne, og spar op til 60 %
Brug rabatkode 28009
View all promotions
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Ekstra lang manchet giver krydskontaminering og beskyttelse mod underarmene. Blødt, holdbart nitrilmateriale sikrer bred kemisk sprøjtbeskyttelse.
  • Ambidextrous handske med god modstand mod perforering
  • Nitrilformuleringen af handsken hjælper med at reducere håndtræthed
  • Fleksibilitet og komfort, der giver fremragende fingerfærdighed
  • Bondet finish, rullet manchet for nem påføring og rivesikring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Certificeringer/overholdelse (Europa) ASTM D412, ASTM D6319, ASTM D6124, Kategori III, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001
Kloreret Nej
Applikationer Industri, Laboratorie
Farve Blå
Finger Thickness (English) 7,9 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.2 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 6,7 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.17 mm
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse Medium
Tykkelse (engelsk) 6,7 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.17 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Handske manchet stil Valset
Foring Uforet
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 355 mm