Få mere at vide
Ansell TouchNTuff™ 93-163 Disposable Nitrile Glove with Extra Long Cuff
Artikelnummer. 17979221 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17979221 Lille
17989221 Medium
17929241 Større
17949241 X-Large
17999221 2X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17979221 Leverandør Ansell Leverandørnr. 93163070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Extra long cuff provides cross contamination and forearm protection. Soft, durable nitrile material ensures broad chemical splash protection.
  • Ambidextrous glove with good resistance to perforation
  • Nitrile formulation of the glove helps to reduce hand fatigue
  • Flexibility and comfort allowing excellent dexterity
  • Bonded finish, rolled cuff for easy donning and tear resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Certificeringer/overholdelse (Europa) ASTM D412|ASTM D6319|ASTM D6124|Category III|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved|ISO 13485|ISO 9001
Kloreret Nej
Applikationer Industri, Laboratorie
Farve Blå
Fingertykkelse (engelsk) 7,9 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.2 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 6.7 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.17 mm
Størrelse Lille
Tykkelse (engelsk) 6,7 mio
Tykkelse (metrisk) 0.17 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Handske manchet stil Valset
Foring Uforet
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 355 mm