Få mere at vide
Ansell TouchNTuff™ 93-163 Disposable Nitrile Glove with Extra Long Cuff
Artikelnummer. 17929241 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Artikelnummer. 17929241
Brand: Ansell 93163090
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Extra long cuff provides cross contamination and forearm protection. Soft, durable nitrile material ensures broad chemical splash protection.
  • Ambidextrous glove with good resistance to perforation
  • Nitrile formulation of the glove helps to reduce hand fatigue
  • Flexibility and comfort allowing excellent dexterity
  • Bonded finish, rolled cuff for easy donning and tear resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Certificeringer/overholdelse (Europa) ASTM D412|ASTM D6319|ASTM D6124|Category III|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved|ISO 13485|ISO 9001
Kloreret Nej
Applikationer Industri, Laboratorie
Farve Blå
Fingertykkelse (engelsk) 7,9 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.2 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 6.7 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.17 mm
Størrelse Større
Tykkelse (engelsk) 6,7 mio
Tykkelse (metrisk) 0.17 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Handske manchet stil Valset
Foring Uforet
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 355 mm