Få mere at vide
Ansell TouchNTuff™ 83-500 sterile polyisopren handsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15166563 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15166563 5.5 200 par
15136443 8 200 par
15106463 7 200 par
15156563 6 200 par
15146563 6.5 200 par
15116463 7.5 200 par
15156443 8.5 -
15146443 9 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15166563 Leverandør Ansell Leverandørnr. 83500055
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-05-2027
Sterile polyisoprenhandsker er ergonomisk designet til at forbedre pasform og komfort og reducere håndtræthed og stress.
  • Pulverfri, kloreret handske interiør
  • Stil med rullet perlemanchet
  • Håndspecifik
  • Glat finish
  • Polyisopren
  • Hvid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 0.65
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Ingen tekstur
Finger Thickness (English) 9,10 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.23 mm
Hånd Specifikt
Latex fri Ja
Materiale Polyisopren
Palm Thickness (English) 8,27 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.21 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Renrumshandsker
Størrelse 5.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (metrisk) 0.21 mm
Handske manchet stil Perler/rullet
Model- 8350055
Mængde 200/Pk.
Modstandsdygtig overfor Stænkmodstand
Serie 83-500
Længde (engelsk) 12
Længde (metrisk) 300