Få mere at vide
Ansell TouchNTuff™ 83-500 sterile polyisopren handsker
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15146443 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
Artikelnummer. 15146443
Brand: Ansell 83500090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sterile polyisoprenhandsker er ergonomisk designet til at forbedre pasform og komfort og reducere håndtræthed og stress.
  • Pulverfri, kloreret handske interiør
  • Stil med rullet perlemanchet
  • Håndspecifik
  • Glat finish
  • Polyisopren
  • Hvid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis No
AQL 0.65
Farve White
Engangs Single-use
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Polyisoprene
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Renrumshandsker
Størrelse 9
Sterilitet Steril
Tykkelse (metrisk) 0.21 mm
Handske manchet stil Perler/rullet
Model- 835009
Mængde 200/Pk.
Modstandsdygtig overfor Stænkmodstand
Serie 83-500
Længde (engelsk) 12
Længde (metrisk) 300