Beskrivelse
- Pulverfri, kloreret handske interiør
- Stil med rullet perlemanchet
- Håndspecifik
- Glat finish
- Polyisopren
- Hvid
Tekniske data
Tekniske data
| Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Nej |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Finger Thickness (English) | 9,10 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.23 mm |
| Hånd | Specifikt |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |