Få mere at vide
Ansell™ TouchNTuff™ 83-300 Handsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7160711 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
Artikelnummer. 15935011
Brand: Ansell™ 83300055
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ansell™ TouchNTuff™ 83-300 er en ultrablød polyisoprenhandske, der tilbyder ydeevnen af naturgummilatex uden risiko for latexsensibilisering.
  • Kompatibel med klasse 100 (ISO 5) / klasse A renrumsmiljøer
  • Tilføjet komfort med en anden hudfølelse
  • Latexfri polyisopren ydeevne
  • Forebygger type I allergier
  • Forlænget manchet
  • Manchet stil er perlet med Surefit™ Teknologi
  • Frihed fra huller 0,65 AQL
  • Dobbelt handske anbefales
  • Indvendig handskeoverflade er belagt
  • Anatomisk med buede fingre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D2577, CE-mærket CE0493
Kloreret Ja
Oversigt Glat udvendig handskeoverflade
Applikationer Laboratorie
Farve Hvid
Latex fri Ja
Materiale Polyisopren
Produkttype Engangshandsker
Størrelse 5.5
Tykkelse (engelsk) 0,25 mio
Tykkelse (metrisk) 0.17 mm
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER KPT
EN ISO 374 - 5 Ja
Handske manchet stil Beaded
Greb design Glat
Foring Uforet
Emballagetype Polybag
Mængde 20 par
Længde (engelsk) manchet 11,6''
Længde (metrisk) manchet 295 mm