Beskrivelse
- Kompatibel med klasse 100 (ISO 5) / klasse A renrumsmiljøer
- Tyndt design for taktil følsomhed
- Bred modstandsdygtighed over for kemisk stænk
- Forebygger Type I og Type IV allergier
- Ideel til dobbelt itagning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, D6978 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4 |
| Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Ja |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Fløde |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Finger Thickness (English) | 4,3 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.11 mm |
| Vis mere |