Få mere at vide
Ansell™ TouchNTuff™ 73-300 Series Neopren Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
9
Pakningsstørrelse:
200 par
Beskrivelse
- Ergonomisk designet, håndspecifikke former betyder overlegen pasform og komfort, mindre håndtræthed og stress.
- Fremstillet af 100% polychloropren
- Hypoallergen - Indeholder ingen naturgummilatex eller acceleratorer brugt i fremstillingen, hvilket reducerer risikoen for type I og IV hudallergier
- Ansell SureFit-teknologi eliminerer manchet-rulning for endnu bedre beskyttelse
- Indvendig polyurethanbelægning gør det nemt at tage på med tørre eller våde hænder
- Design og polymertykkelse letter lethed og komfort ved dobbelthandsker
- Cremefarven afslører brud, når den bruges med handsker af en anden farve
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 420:2003 + A1:2009 og EN 374:2003 |
| Klassifikation | Kategori III |
| Belagt område | Indvendig foring |
| Accelerator gratis | No |
| Applikationer | Laboratory |
| AQL | 0.65 |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Fløde |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Glat |
| Vis mere |