Få mere at vide
Ansell™ TouchNTuff™ 73-300 Series Neopren Handsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15249189 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
9
Pakningsstørrelse:
200 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15249189 7 200 par
15680914 9 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15249189 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 73300070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver hidtil uset følsomhed i dobbelthandsker og tørre applikationer på grund af 0,13 mm (5 mil) polymertykkelse. Ansell TouchNTuff™ 73-300 Series Neopren Handsker tilbyder stænkbestandighed mod en bred vifte af kemikalier.
  • Ergonomisk designet, håndspecifikke former betyder overlegen pasform og komfort, mindre håndtræthed og stress.
  • Fremstillet af 100% polychloropren
  • Hypoallergen - Indeholder ingen naturgummilatex eller acceleratorer brugt i fremstillingen, hvilket reducerer risikoen for type I og IV hudallergier
  • Ansell SureFit-teknologi eliminerer manchet-rulning for endnu bedre beskyttelse
  • Indvendig polyurethanbelægning gør det nemt at tage på med tørre eller våde hænder
  • Design og polymertykkelse letter lethed og komfort ved dobbelthandsker
  • Cremefarven afslører brud, når den bruges med handsker af en anden farve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420:2003 + A1:2009 og EN 374:2003
Klassifikation Kategori III
Belagt område Indvendig foring
Accelerator gratis No
Applikationer Laboratory
AQL 0.65
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Fløde
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Glat
Latex fri Ja
Materiale Neopren, Polychloropren
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 7
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 5 mil
Tykkelse (metrisk) 0.13 mm
Handske manchet stil Perler/rullet
Mængde 200 par/karton
Serie 73-300
Længde (engelsk) 12 in.
Længde (metrisk) 305 mm