Få mere at vide
Ansell™ TouchNTuff™ 73-300 Handsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15985021 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
6.5
7.5
8
8.5
Pakningsstørrelse:
200 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15985021 8.5 200 par
15945021 6 200 par
15955021 6.5 200 par
15965021 7.5 200 par
15975021 8 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15985021 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 73300085
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Ansell™ TouchNTuff™ 73-300 er en tynd neoprenhandske, der giver ekstra taktil følsomhed og giver modstandsdygtighed over for kemisk stænk mod en bred vifte af kemikalier.
  • Kompatibel med klasse 100 (ISO 5) / klasse A renrumsmiljøer
  • Tyndt design for overlegen taktil følsomhed
  • Bred modstandsdygtighed over for kemisk stænk
  • Forebygger Type I og Type IV allergier
  • Manchet stil er perlet med Surefit™ Teknologi
  • Frihed fra huller 0,65 AQL
  • Forlænget manchet
  • Dobbelt handske anbefales
  • Indvendig handskeoverflade er belagt
  • Anatomisk med buede fingre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærket CE0493
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Kloreret Ja
Oversigt Glat udvendig handskeoverflade
Applikationer Laboratorie
Farve Fløde
Latex fri Nej
Materiale Neopren
Produkttype Engangshandsker
Størrelse 8.5
Tykkelse (engelsk) 0,15 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER KLT
EN ISO 374 - 5 Ja
Handske manchet stil Beaded
Greb design Glat
Foring Uforet
Emballagetype Polybag
Mængde 20 par
Længde (engelsk) manchet 11,6''
Længde (metrisk) manchet 295 mm