missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ansell™ TouchNTuff™ 73-300 Handsker

Shop alle Ansell produkter


Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
6
6.5
7.5
8
8.5
Pakningsstørrelse:
200 par
Beskrivelse
- Kompatibel med klasse 100 (ISO 5) / klasse A renrumsmiljøer
- Tyndt design for overlegen taktil følsomhed
- Bred modstandsdygtighed over for kemisk stænk
- Forebygger Type I og Type IV allergier
- Manchet stil er perlet med Surefit™ Teknologi
- Frihed fra huller 0,65 AQL
- Forlænget manchet
- Dobbelt handske anbefales
- Indvendig handskeoverflade er belagt
- Anatomisk med buede fingre
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE-mærket CE0493 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Kloreret | Ja |
| Oversigt | Glat udvendig handskeoverflade |
| Applikationer | Laboratorie |
| Farve | Fløde |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Neopren |
| Produkttype | Engangshandsker |
| Størrelse | 8 |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion