Få mere at vide
Ansell™ TouchNTuff™ 73-300 Handsker
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15945021 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
6.5
7.5
8
8.5
Pakningsstørrelse:
200 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15945021 6 200 par
15955021 6.5 200 par
15965021 7.5 200 par
15975021 8 200 par
15985021 8.5 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15945021 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 73300060
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ansell™ TouchNTuff™ 73-300 er en tynd neoprenhandske, der giver ekstra taktil følsomhed og giver modstandsdygtighed over for kemisk stænk mod en bred vifte af kemikalier.
  • Kompatibel med klasse 100 (ISO 5) / klasse A renrumsmiljøer
  • Tyndt design for overlegen taktil følsomhed
  • Bred modstandsdygtighed over for kemisk stænk
  • Forebygger Type I og Type IV allergier
  • Manchet stil er perlet med Surefit™ Teknologi
  • Frihed fra huller 0,65 AQL
  • Forlænget manchet
  • Dobbelt handske anbefales
  • Indvendig handskeoverflade er belagt
  • Anatomisk med buede fingre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærket CE0493
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Kloreret Ja
Oversigt Glat udvendig handskeoverflade
Applikationer Laboratorie
Farve Fløde
Latex fri Nej
Materiale Neopren
Produkttype Engangshandsker
Størrelse 6
Tykkelse (engelsk) 0,15 mio
Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER KLT
EN ISO 374 - 5 Ja
Handske manchet stil Beaded
Greb design Glat
Foring Uforet
Emballagetype Polybag
Mængde 20 par
Længde (engelsk) manchet 11,6''
Længde (metrisk) manchet 295 mm