Få mere at vide
Diversey™ Berøringsfri dispenser
Artikelnummer. 17613105
Skift visning
Til brug med (udstyr):
ClearKlens IPA
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17613105 ClearKlens IPA
1 options
Artikelnummer. 17613105 Leverandør Diversey™ Leverandørnr. 4400420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4455.00 DKK
    3931.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 523.17 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Berøringsfri dispenser til brug med ClearKlens IPA.
  • Pumpeteknologi bevist i kontinuerlig brug
  • Valg af materialer efter hygiejniske synspunkter
  • Berøringsfri betjening optimerer håndhygiejnen
  • Enkel pumpeafmontering fra fronten
  • Batteriniveauindikator
  • Velegnet til steril ClearKlens™ IPA flasker
  • Låsbart låg fås som tilbehør
Legeme
  • Høj hygiejnisk standard gennem anodiseret aluminium overflader
  • Stress resistent konstruktion optimeret til kontinuerlig brug
  • Udskiftelig ansigtsskærm til individuel produktmærkning
Pumpe og dosering
  • IMP Berøringsfri pumpe i rustfrit stål, vinklet sugerør af rustfrit stål, autoklaverbar
  • Doseringsmængde: ca. 1,5 ml/skub, reduceres til ca. 0,5 ml/skub
Fyld: Designet til at blive brugt sammen med ClearKlens IPA (70 % IPA, 30 % WFI)
Tekniske data
Produkttype Berøringsfri dispenser
Til brug med (udstyr) ClearKlens IPA