Få mere at vide
LTE Scientific™ Touchclave Autoklavekurve
Artikelnummer. 12795385
Skift visning
Dybde (metrisk) Udvendig:
230 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dybde (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
12795385 230 mm Hver
12705395 315 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12795385 Leverandør LTE Scientific™ Leverandørnr. TC/BAS/01
Forventet forsendelse: 10-03-2027
Et tilbehør til at holde genstande, der skal autoklaveres i Touchclave-autoklaver.
  • Kurvstørrelse 1: 230 x 430 x 230 mm
  • Kurvstørrelse 2: 230 x 430 x 315 mm
Tekniske data
Dybde (metrisk) Udvendig 230 mm
Til brug med (udstyr) Touchklave autoklaver
Højde (metrisk) Udvendig 230 mm
Produkttype Autoklave kurv
Bredde (metrisk) Udvendig 430 mm