Få mere at vide
LTE Scientific™ Touchclave Autoklavekurve
Artikelnummer. 12705395
Dybde (metrisk) Udvendig:
230 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12705395
Brand: LTE Scientific™ TC/BAS/02
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et tilbehør til at holde genstande, der skal autoklaveres i Touchclave-autoklaver.
  • Kurvstørrelse 1: 230 x 430 x 230 mm
  • Kurvstørrelse 2: 230 x 430 x 315 mm
Tekniske data
Dybde (metrisk) Udvendig 315 mm
Til brug med (udstyr) Touchklave autoklaver
Højde (metrisk) Udvendig 230 mm
Produkttype Autoklave kurv
Bredde (metrisk) Udvendig 430 mm