Få mere at vide
Bellingham and Stanley™ Touchskærmsrefraktometer
Artikelnummer. 15807205
Skift visning
Oversigt:
Opløsning: 0,01 Brix
Opløsning: 0,01/0,001 Brix
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt
15807205 Opløsning: 0,01/0,001 Brix
16614912 Opløsning: 0,01 Brix
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15807205 Leverandør Bellingham and Stanley™ Leverandørnr. 1940
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Peltier temperaturstyret refraktometer med opløsnings touchdisplay
Touchskærmsrefraktometer med Peltier-temperaturkontrol har den nyeste integrerede 7-tommers fuldfarve touchskærm, højopløsningsdisplay og USB/LAN-forbindelse. Refraktometeret leveres med to RFID-tags, brugsanvisningsmanual og overensstemmelsescertifikat. Perfekt til måling og kontrol i krævende fødevare-, drikke-, kemiske og industrielle anvendelser.
  • Skalaer
    • RI 1.32 - 1.58
    • Brix 0 - 100
  • Opløsning:
    • RI 0,00001 (RFM330-T)/ 0,000001 (RFM340-T)
    • Brix 0.01
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type Digital refraktometer
Skala Range 0 til 100 Brix
Oversigt Opløsning: 0,01/0,001 Brix
Model- RFM340-T
Nøjagtighed ±0,01 til 0,03 Brix
Inkluderer Refraktometer, RFID-tags (2), brugsanvisning og overensstemmelsescertifikat
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.