Beskrivelse
- Blødt, elastisk latexmateriale giver komfort
- Tyndt letvægtsdesign for forbedret taktil følsomhed
- Teksturerede fingerspidser muliggør nem håndtering af små genstande og værktøjer
- FDA-standarder til brug i fødevareforarbejdning
- Ambidextrous, engangsbrug
- Ideel til adskillige applikationer, der involverer:
- Laboratorieanalyse eller teknisk arbejde
- Indviklet håndtering af dele
- Forarbejdning og håndtering af fødevarer
- Kvalitetskontrol
- Elektronik montage
- Let vedligeholdelse og rengøring
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA 21 CFR 177-2600, ISO 13485, ISO 9001:2008, ISO 13485, ISO 9001:2008 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016, EN 374:2003 |
| Kemoterapeutisk vurderet | Nej |
| Kloreret | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Laboratorie, Industri |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Vis mere |