Description
- Blødt, elastisk latexmateriale giver komfort
- Tyndt letvægtsdesign for forbedret taktil følsomhed
- Teksturerede fingerspidser muliggør nem håndtering af små genstande og værktøjer
- FDA-standarder til brug i fødevareforarbejdning
- Ambidextrous, engangsbrug
- Ideel til adskillige applikationer, der involverer:
- Laboratorieanalyse eller teknisk arbejde
- Indviklet håndtering af dele
- Forarbejdning og håndtering af fødevarer
- Kvalitetskontrol
- Elektronik montage
- Let vedligeholdelse og rengøring
Spécification
Spécification
| Certificeringer/compliance | FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | Kategori III, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003 |
| Kemoterapeutisk vurderet | Nej |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Laboratorie, Industri |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 5,5 mil. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?