Få mere at vide
Ansell TouchNTuff™ 69-318 Latexhandsker
Artikelnummer. 15313577 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Dette produkt indeholder naturgummilatex, hvoraf en komponent kan forårsage allergisk reaktion hos nogle brugere. Brug kun som anvist og i overensstemmelse med producentens instruktioner og advarsler. Se venligst din institutions politikker vedrørende brug af disse produkter.
Artikelnummer. 15313577
Brand: Ansell 69318100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette produkt indeholder naturgummilatex, hvoraf en komponent kan forårsage allergisk reaktion hos nogle brugere. Brug kun som anvist og i overensstemmelse med producentens instruktioner og advarsler. Se venligst din institutions politikker vedrørende brug af disse produkter.
Letvægts latexhandsker har teksturerede fingre og taktil følsomhed for nem håndtering af små genstande og sarte instrumenter.
  • Blødt, elastisk latexmateriale giver komfort
  • Tyndt letvægtsdesign for forbedret taktil følsomhed
  • Teksturerede fingerspidser muliggør nem håndtering af små genstande og værktøjer
  • FDA-standarder til brug i fødevareforarbejdning
  • Ambidextrous, engangsbrug
  • Ideel til adskillige applikationer, der involverer:
    • Laboratorieanalyse eller teknisk arbejde
    • Indviklet håndtering af dele
    • Forarbejdning og håndtering af fødevarer
    • Kvalitetskontrol
    • Elektronik montage
    • Let vedligeholdelse og rengøring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA 21 CFR 177-2600, ISO 13485, ISO 9001:2008, ISO 13485, ISO 9001:2008
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016, EN 374:2003
Kemoterapeutisk vurderet Nej
Kloreret Ja
Accelerator gratis Nej
Applikationer Laboratorie, Industri
AQL 1.5
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 5,5 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.14 mm
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Nej
Materiale Latex
Håndfladetykkelse (engelsk) 4,7 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.12 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Latex Disposable Gloves
Størrelse X-Large
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 5,5 mio
Tykkelse (metrisk) 0.14 mm
FDA 510 (k) Nej
Greb design Tekstureret
Model- 69-318 XL516703
Serie TouchNTuff™ 69-318
Trækstyrke 18 MPa
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Længde (metrisk) 24.1 cm