Beskrivelse
Bløde engangshandsker i nitril giver høje niveauer af komfort og stænkbestandighed mod farlige kemikalier.
- Fremstillet af 100% nitril
- Modstandsdygtig over for generende punkteringer, ridsninger, snit og skrabeslag
- Behagelig tynd mil-konstruktion
- Rullede manchetter for nem på- og aftagning
- Kemisk resistent
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Industri |
| Farve | Grøn |
| Finger Thickness (English) | 5,5 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.14 mm |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Palm Thickness (English) | 4,92 mil. |
| Håndfladetykkelse (metrisk) | 0.125 mm |
| Produkttype | Kemikaliebestandige handsker |
| Størrelse | X-Small |
| Vis mere |