Få mere at vide
Ansell TouchNTuff™ 92-600 Kemikalieresistente engangshandsker af nitril
Artikelnummer. 11726584 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11726584 Større Pakke med 100
16615135 X-Small -
11706714 Lille Pakke med 100
11716584 Medium Pakke med 100
11786584 X-Large Pakke med 100
32078683 2X-stor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11726584 Leverandør Ansell Leverandørnr. 92600090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.80 DKK
    143.69 DKK / Pakke med 100
    Spare 85.11 DKK
    37% Slukket
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bløde engangshandsker i nitril giver høje niveauer af komfort og stænkbestandighed mod farlige kemikalier.
  • Fremstillet af 100% nitril
  • Modstandsdygtig over for generende punkteringer, hakker, snit og slid
  • Komfortabel tynd mil konstruktion
  • Rullede manchetter for nem af- og påtagning
  • Kemisk resistent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671
Certificeringer/overholdelse (Europa) Kategori III, EN 420:2003 + A1:2009
Kloreret Nej
Applikationer Industri
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Finger Thickness (English) 5,5 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.14 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 4,7 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.12 mm
Produkttype Kemikalieresistente handsker
Størrelse Større
Tykkelse (engelsk) 5,5 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.14 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Handske manchet stil Perler/rullet
Foring Uforet
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001
Model- 92 600 L 585836
Serie TouchNTuff™ 92-600
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Længde (metrisk) 24 cm