Få mere at vide
Invitrogen™ Total Reactive Oxygen Species (ROS) Assay Kit 520 nm
Mængde:
200 prøver
Pakningsstørrelse:
200 tests
Beskrivelse
Indeholder
- ROS-analysefarvekoncentrat (lyofiliseret pulver): 1 hætteglas
- ROS-analysebuffer
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 200 prøver |
| Antal prøver | 200 prøver |
| Excitation/Emission | 495/520 nm |