Få mere at vide
Total Organic Carbon (TOC), standard solution, Specpure™ 1000μg/mL
Artikelnummer. p-4408618
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11329168
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042562.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KHC8H4O4 in H2O
Total Organic Carbon (TOC), bruges som standardopløsning under måling af kemiske analyser, såsom påvisning af forurenende stoffer i drikkevand og kølevand. Det bruges også til analyse af vand, der skal bruges til halvlederfremstilling og farmaceutisk brug.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Total Organic Carbon
Navn note 1000μg/mL
Lugt Characteristic
Fysisk form Væske
Molekylær formel KHC8H4O4 in H2O
MDL nummer MFCD00133992
Farve Farveløs
Opløselighed Miscible with water
Mængde 100 ml