Få mere at vide
Total organisk kulstof (TOC), standardopløsning, Specpure™ 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11366109
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366109 500 ml 500ml
11329168 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366109 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042562.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2492.57 DKK
    2155.65 DKK / 500ml
    Spare 336.92 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
KHC8H4O4 i H2O
Total Organic Carbon (TOC), bruges som standardopløsning under måling af kemiske analyser, såsom påvisning af forurenende stoffer i drikkevand og kølevand. Det bruges også til analyse af vand, der skal bruges til halvlederfremstilling og farmaceutisk brug.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Total Organic Carbon
Navn note 1000 μg/ml
Lugt Karakteristik
Fysisk form Væske
Molekylær formel KHC8H4O4 in H2O
MDL nummer MFCD00133992
Farve Farveløs
Opløselighed Blandet med vand
Mængde 500 ml