Få mere at vide
Total Organic Carbon (TOC) Standard 500 ppm
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11556633 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11556633 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11556633 Leverandør Reagecon Leverandørnr. TOC500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    950.00 DKK
    812.27 DKK / 500ml
    Spare 137.73 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Fremstillet af råmaterialer med høj renhed og velegnet til kalibrering af en lang række TOC-analysatorer med høj nøjagtighed
  • Total Organic Carbon (TOC) referencestandard, Total Organic Carbon (TOC) referencemateriale.
  • Uafhængig, sporbar og certificeret.
  • Præsenteres i en specialrenset og udvasket ravfarvet glasflaske.
  • Udarbejdet og gravimetrisk certificeret på vægt/volumen basis efter en specifikation af± 2 %.
  • Reagecon har IEC/ISO 17025 akkreditering til kalibrering af laboratorievægte og pipetter (INAB Ref: 265C).
  • De resulterende udstyrskalibreringscertifikater udstedes i overensstemmelse med kravene i ISO/IEC 17025.
  • Koncentrationen af denne standard verificeres ved hjælp af en højtydende kalibreret total organisk kulstofanalysator (TOC Instrument).
  • Kalibreringen af TOC-instrumentet afsluttes med en høj renhed ISO Guide 34 akkrediteret TOC-standard svarende til dette produkts TOC-koncentrationsværdi.
Tekniske data
Oversigt Nøjagtighed ±2&, Matrix: Vand (H2O)
Emballage HDPE flaske med dobbelt hals
Koncentration 500 ppm
Teknik TOC-analyse
Mængde 500 ml