Få mere at vide
WTW™ Total Organic Carbon Test Kits
Artikelnummer. p-8002857
Rækkevidde:
5 til 80 mg/L
50 til 800 mg/L
Pakningsstørrelse:
100g
75g
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11789513
Brand: WTW™ 252037
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Testmaterialer til AQA af fotometrisk rutine og vandanalyse for multi-level resultatsikkerhed photoLab™ , pHotoFlex™ og testsæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analytter SO4-1 TP: bariumsulfat, turbidometrisk
Til brug med (applikation) Til måling af TOC (Total Organic carbon)
Til brug med (udstyr) PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektral fotometre
Inkluderer Certifikater
Antal prøver 90
Rækkevidde 50 til 800 mg/L
Tilstrækkelig til 25 prøver
Testmetode Fotometrisk
Type CombiCheck Sulfat (SO4) celletestsæt
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TOC Cell Test Method: photometric 50 - 800 mg/l Spectroquant
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid