Få mere at vide
WTW™ Total Organic Carbon Test Kits
Rækkevidde:
5 til 80 mg/L
50 til 800 mg/L
Pakningsstørrelse:
100g
75g
Tekniske data
Tekniske data
| Analytter | SO4-1 TP: bariumsulfat, turbidometrisk |
| Til brug med (applikation) | Til måling af TOC (Total Organic carbon) |
| Til brug med (udstyr) | PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektral fotometre |
| Inkluderer | Certifikater |
| Antal prøver | 90 |
| Rækkevidde | 50 til 800 mg/L |
| Tilstrækkelig til | 25 prøver |
| Testmetode | Fotometrisk |
| Type | CombiCheck Sulfat (SO4) celletestsæt |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- TOC Cell Test Method: photometric 50 - 800 mg/l Spectroquant
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid