Få mere at vide
Total Organic Carbon Standard, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12086546 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12086546 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 12086546 Leverandør Reagecon Leverandørnr. TOC1M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1280.00 DKK
    812.27 DKK / 500ml
    Spare 467.73 DKK
    36% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026