Få mere at vide
WTW™ Total nitrogen testsæt
Artikelnummer. p-8002856
Rækkevidde:
0,5 til 15 mg/L
0,5 til 15 mg/L NTotal (120 °C/248 °F, 1 time)
0,5 til 25 mg/L
10 til 150 mg/L
5 til 150 mg/L
Pakningsstørrelse:
0.15kg
0.25kg
Pakke med 50
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11754725
Brand: WTW™ 250494
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Opnå præcisionsresultater ved hjælp af CombiCheck Total Nitrogen NTotal celle færdigt testkit til bestemmelse af total nitrogen i spildevand, drikkevand og overfladevand.
  • Forskellige instrumenter til testning af nitrogen i vand
  • Til spildevand, drikkevand, overfladevand
  • Nitrospektral metode
  • Fotometriske testmetoder
  • CombiCheck Total Nitrogen NTotal celletestsæt
  • Sikre bestemmelser af COD og NTotal i vand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analytter Chromosulfuric acid oxidation
Til brug med (applikation) Til spildevand, drikkevand, overfladevand
Til brug med (udstyr) For PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektral fotometre
Inkluderer Certifikater
Antal prøver 48
Rækkevidde 10 til 150 mg/L
Tilstrækkelig til 25 prøver
Testmetode Fotometrisk
Type CombiCheck COD Kemisk iltbehov O 2 celle testkit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrogen (total) Cell Test Method: photometric, DMP 10 - 150 mg/l N Spectroquant
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid, phosphoric acid; Potassium persulfate, Potassium carbonate; sodium hydroxide; 2-Prop